Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911764-25G OR911764-5G
APOSOR911764-25GEA 48.5 EUR
APOSOR911764-25G APOSOR911764-5G
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02094250
CAS nummer: 52133-67-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III