Ethyl 2,3-Dicyanopropionate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911785-1G OR911785-25G OR911785-100G
APOSOR911785-1GEA 51.3 EUR
APOSOR911785-1G APOSOR911785-25G APOSOR911785-100G
Ethyl 2,3-Dicyanopropionate 95%
Ethyl 2,3-Dicyanopropionate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061844
CAS nummer: 40497-11-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable