2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9118-1G OR9118-250MG OR9118-5G
APOSOR9118-1GEA 90.6 EUR
APOSOR9118-1G APOSOR9118-250MG APOSOR9118-5G
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
Smeltpunt: 65…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00766804
CAS nummer: 34376-54-0