6-(Methylsulphonyl)-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-6-(methylsulphonyl)benzothiazole
OR911813-100G OR911813-25G
APOSOR911813-100GEA 354 EUR
APOSOR911813-100G APOSOR911813-25G
6-(Methylsulphonyl)-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
6-(Methylsulphonyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
Formule: C8H8N2O2S2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 17557-67-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III