2,3-Dimethylanisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Methoxy-2,3-dimethylbenzene
OR911822-100G OR911822-25G
APOSOR911822-100GEA 182 EUR
APOSOR911822-100G APOSOR911822-25G
2,3-Dimethylanisole 95%
2,3-Dimethylanisole
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136.19 g/mol
Kookpunt: 195
Smeltpunt: 29
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008376
CAS nummer: 2944-49-2