Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid methyl ester
OR911837-1G OR911837-250MG
APOSOR911837-1GEA 438 EUR
APOSOR911837-1G APOSOR911837-250MG
Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09752651
CAS nummer: 63237-84-3