2-tert-Butylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911839-100G OR911839-25G
APOSOR911839-100GEA 197 EUR
APOSOR911839-100G APOSOR911839-25G
2-tert-Butylaniline 98%
2-tert-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130023
CAS nummer: 6310-21-0