Fmoc-L-Tyr(Me)-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911865-1G OR911865-25G OR911865-5G
APOSOR911865-1GEA 24.6 EUR
APOSOR911865-1G APOSOR911865-25G APOSOR911865-5G
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH 97%
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH
Formule: C₂₅H₂₃NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153368
CAS nummer: 77128-72-4