3-Hydroxy-p-anisidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR911881-100G OR911881-25G
APOSOR911881-100GEA 284 EUR
APOSOR911881-100G APOSOR911881-25G
3-Hydroxy-p-anisidine 98%
3-Hydroxy-p-anisidine
Formule: C₇H₉NO₂
Smeltpunt: 130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010222
CAS nummer: 1687-53-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable