4-Methylthiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR911882-100G OR911882-500G
APOSOR911882-100GEA 64.3 EUR
APOSOR911882-100G APOSOR911882-500G
4-Methylthiazole 95%
4-Methylthiazole
Formule: C₄H₅NS
Kookpunt: 133…134 °C
Dichtheid: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005340
CAS nummer: 693-95-8
UN: 1993
ADR: 3,III