(R)-(-)-1-Indanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR911887-1G OR911887-250MG
APOSOR911887-1GEA 164 EUR
APOSOR911887-1G APOSOR911887-250MG
(R)-(-)-1-Indanol 95%
(R)-(-)-1-Indanol
Formule: C₉H₁₀O
Smeltpunt: 72…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064164
CAS nummer: 697-64-3