1-Cyclopropylbutane-1,3-dione 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911927-100G OR911927-25G
APOSOR911927-100GEA 257 EUR
APOSOR911927-100G APOSOR911927-25G
1-Cyclopropylbutane-1,3-dione 97%
1-Cyclopropylbutane-1,3-dione
Formule: C₇H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00511094
CAS nummer: 21573-10-4