1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911932-25G OR911932-5G
APOSOR911932-25GEA 111 EUR
APOSOR911932-25G APOSOR911932-5G
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride 98%
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₃ClN₂
Smeltpunt: 162…166 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00012950
CAS nummer: 530-47-2
UN: 3261
ADR: 8,III