1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911950-100G OR911950-25G
APOSOR911950-100GEA 0 EUR
APOSOR911950-100G APOSOR911950-25G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine 98%
1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine
Formule: C₈H₉Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 5635-67-6