Ethyl-4-chlorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911952-100G OR911952-1KG OR911952-500G
APOSOR911952-100GEA 169 EUR
APOSOR911952-100G APOSOR911952-1KG APOSOR911952-500G
Ethyl-4-chlorobenzoate 98%
Ethyl-4-chlorobenzoate
Formule: C₉H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013645
CAS nummer: 7335-27-5