2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911974-1G
OR911974-25G
OR911974-5G
APOSOR911974-1GEA
0
EUR
APOSOR911974-1G
APOSOR911974-25G
APOSOR911974-5G
2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol 97%
2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol
Formule:
C₁₀H₁₄O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014422 CAS nummer: 4170-90-5 |