O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-Ser(tBu)-OMe·HCl, H-Ser(tBu)-OMe.HCl
OR911982-100G OR911982-25G
APOSOR911982-100GEA 349 EUR
APOSOR911982-100G APOSOR911982-25G
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride 97%
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride
Formule: C₈H₁₇NO₃
MW: 211.69 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077108
CAS nummer: 17114-97-5