3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Veratryl alcohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
OR911996-100G OR911996-500G
APOSOR911996-100GEA 57 EUR
APOSOR911996-100G APOSOR911996-500G
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 98%
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168.19 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004638
CAS nummer: 93-03-8