4-Methyl-1-indanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912013-1G OR912013-5G
APOSOR912013-1GEA 0 EUR
APOSOR912013-1G APOSOR912013-5G
4-Methyl-1-indanone 95%
4-Methyl-1-indanone
Formule: C₁₀H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015759
CAS nummer: 24644-78-8