3-Ethoxyphenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912018-100G OR912018-25G OR912018-5G
APOSOR912018-100GEA 523 EUR
APOSOR912018-100G APOSOR912018-25G APOSOR912018-5G
3-Ethoxyphenol 95%
3-Ethoxyphenol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17 g/mol
Kookpunt: 131
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016450
CAS nummer: 621-34-1