DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH) 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912027-100G OR912027-25G OR912027-5G
APOSOR912027-100GEA 220 EUR
APOSOR912027-100G APOSOR912027-25G APOSOR912027-5G
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH) 97%
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH)
Formule: C₆H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065933
CAS nummer: 33105-81-6