2,6-Dimethoxy-p-cresol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol, 1,3-Dimethoxy-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
OR912037-100G OR912037-25G OR912037-5G
APOSOR912037-100GEA 517 EUR
APOSOR912037-100G APOSOR912037-25G APOSOR912037-5G
2,6-Dimethoxy-p-cresol 95%
2,6-Dimethoxy-p-cresol
Formule: C₉H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017289
CAS nummer: 6638-05-7