Temozolomide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR912057-5G OR912057-25G
APOSOR912057-5GEA 156 EUR
APOSOR912057-5G APOSOR912057-25G
Temozolomide 98%
Temozolomide
Formule: C₆H₆N₆O₂
Smeltpunt: 212 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00866492
CAS nummer: 85622-93-1