3-Methylisonicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912065-10G OR912065-1G OR912065-5G
APOSOR912065-10GEA 162 EUR
APOSOR912065-10G APOSOR912065-1G APOSOR912065-5G
3-Methylisonicotinic acid 95%
3-Methylisonicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128870
CAS nummer: 4021-12-9