1-Butyl-2-pyrrolidone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Butyl-2-azacyclopentanone, 1-Butylpyrrolidin-2-one
OR912073-25G OR912073-5G
APOSOR912073-25GEA 113 EUR
APOSOR912073-25G APOSOR912073-5G
1-Butyl-2-pyrrolidone
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formule: C₈H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020876
CAS nummer: 3470-98-2