Terebic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Tetrahydro-2,2-dimethyl-5-oxo-3-furoic Acid
OR912078-1G OR912078-250MG
APOSOR912078-1GEA 330 EUR
APOSOR912078-1G APOSOR912078-250MG
Terebic acid 95%
Terebic acid
Formule: C₇H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022485
CAS nummer: 79-91-4