5-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912084-1G OR912084-5G
APOSOR912084-1GEA 57 EUR
APOSOR912084-1G APOSOR912084-5G
5-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
5-Methylindol-3-ylacetic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022751
CAS nummer: 1912-47-6