5-Chloro-2-methylbenzoxazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Chloro-2-methylbenzo[d]oxazole
OR912088-100G OR912088-500G
APOSOR912088-100GEA 81.8 EUR
APOSOR912088-100G APOSOR912088-500G
5-Chloro-2-methylbenzoxazole 96%
5-Chloro-2-methylbenzoxazole
Formule: C₈H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022850
CAS nummer: 19219-99-9