5-Chloro-2,3-dihydroxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912091-10G OR912091-5G
APOSOR912091-10GEA 285 EUR
APOSOR912091-10G APOSOR912091-5G
5-Chloro-2,3-dihydroxypyridine 95%
5-Chloro-2,3-dihydroxypyridine
Formule: C₅H₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023474
CAS nummer: 53233-89-9