2-Amino-2'-methyldiphenyl ether 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912101-100G OR912101-25G OR912101-5G
APOSOR912101-100GEA 534 EUR
APOSOR912101-100G APOSOR912101-25G APOSOR912101-5G
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether 98%
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether
Formule: C₁₃H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025167
CAS nummer: 3840-18-4