1,4-Bis(methoxymethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912103-100G OR912103-25G OR912103-500G
APOSOR912103-100GEA 54.8 EUR
APOSOR912103-100G APOSOR912103-25G APOSOR912103-500G
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene 95%
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025903
CAS nummer: 6770-38-3