tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912133-1G OR912133-5G
APOSOR912133-1GEA 0 EUR
APOSOR912133-1G APOSOR912133-5G
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426270
CAS nummer: 135065-69-9