3,3'-Dihydroxybenzidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR912142-10G OR912142-1G OR912142-5G
APOSOR912142-10GEA 78.9 EUR
APOSOR912142-10G APOSOR912142-1G APOSOR912142-5G
3,3'-Dihydroxybenzidine 97%
3,3'-Dihydroxybenzidine
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 292 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039149
CAS nummer: 2373-98-0