4-Pentenoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912162-100G OR912162-25G
APOSOR912162-100GEA 55.5 EUR
APOSOR912162-100G APOSOR912162-25G
4-Pentenoic acid 98%
4-Pentenoic acid
Formule: C₅H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004408
CAS nummer: 591-80-0