1-Fmoc-4-piperidineacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912176-1G OR912176-5G
APOSOR912176-1GEA 101 EUR
APOSOR912176-1G APOSOR912176-5G
1-Fmoc-4-piperidineacetic acid 97%
1-Fmoc-4-piperidineacetic acid
Formule: C₂₂H₂₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00273478
CAS nummer: 180181-05-9