tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912177-25G OR912177-5G
APOSOR912177-25GEA 431 EUR
APOSOR912177-25G APOSOR912177-5G
tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₃NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06795963
CAS nummer: 162166-99-6