2-Aminoimidazole sulphate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912252-100G OR912252-25G
APOSOR912252-100GEA 228 EUR
APOSOR912252-100G APOSOR912252-25G
2-Aminoimidazole sulphate
2-Aminoimidazole sulphate
Formule: C₃H₇N₃O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00050811
CAS nummer: 36946-29-9