1-Chloro-4-ethoxybenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912270-25G OR912270-5G
APOSOR912270-25GEA 168 EUR
APOSOR912270-25G APOSOR912270-5G
1-Chloro-4-ethoxybenzene 95%
1-Chloro-4-ethoxybenzene
Formule: C₈H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00058931
CAS nummer: 622-61-7