L-Leucic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912286-100G OR912286-25G OR912286-5G
APOSOR912286-100GEA 99.3 EUR
APOSOR912286-100G APOSOR912286-25G APOSOR912286-5G
L-Leucic acid 96%
L-Leucic acid
Formule: C₆H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064214
CAS nummer: 13748-90-8