Ethyl 2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9123-1G OR9123-10G OR9123-5G
APOSOR9123-1GEA 175 EUR
APOSOR9123-1G APOSOR9123-10G APOSOR9123-5G
Ethyl 2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Ethyl-2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Formule: C₇H₈N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665817
CAS nummer: 89694-35-9