3-Chloropyridine N-Oxide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912359-1G
OR912359-5G
APOSOR912359-1GEA
0
EUR
APOSOR912359-1G
APOSOR912359-5G
3-Chloropyridine N-Oxide 98%
3-Chloropyridine N-Oxide
Formule:
C₅H₄ClNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00128857 CAS nummer: 1851-22-5 |