2,3,5-Trimethylanisole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912380-100G OR912380-25G
APOSOR912380-100GEA 328 EUR
APOSOR912380-100G APOSOR912380-25G
2,3,5-Trimethylanisole 95+%
2,3,5-Trimethylanisole
Formule: C₁₀H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142783
CAS nummer: 20469-61-8