2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912458-1G
OR912458-250MG
OR912458-5G
APOSOR912458-1GEA
214
EUR
APOSOR912458-1G
APOSOR912458-250MG
APOSOR912458-5G
2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid 95%
2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
CAS nummer:
136584-14-0 |