3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
OR912472-10G OR912472-1G OR912472-25G
APOSOR912472-10GEA 330 EUR
APOSOR912472-10G APOSOR912472-1G APOSOR912472-25G
3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide 97%
3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide
Formule: C₅H₃ClN₂O₃
MW: 174.54 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233948
CAS nummer: 76439-45-7