Methyl-3-hydroxypicolinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912546-1G OR912546-25G OR912546-5G
APOSOR912546-1GEA 64.3 EUR
APOSOR912546-1G APOSOR912546-25G APOSOR912546-5G
Methyl-3-hydroxypicolinate 98%
Methyl-3-hydroxypicolinate
Formule: C₇H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661311
CAS nummer: 62733-99-7