Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(3-Hydroxyphenyl)glycine
OR912561-1G OR912561-500MG OR912561-5G
APOSOR912561-1GEA 351 EUR
APOSOR912561-1G APOSOR912561-500MG APOSOR912561-5G
Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride 97%
Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19103264
CAS nummer: 31932-87-3