4-Amino-3-chlorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR912578-100G OR912578-25G OR912578-5G
APOSOR912578-100GEA 142 EUR
APOSOR912578-100G APOSOR912578-25G APOSOR912578-5G
4-Amino-3-chlorophenol
4-Amino-3-chlorophenol
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143.57 g/mol
Smeltpunt: 159…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00801116
CAS nummer: 17609-80-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III