(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine, N-Methyl-3,4-dimethoxybenzylamine
OR912588-25G OR912588-5G
APOSOR912588-25GEA 226 EUR
APOSOR912588-25G APOSOR912588-5G
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00837593
CAS nummer: 63-64-9