2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
OR912604-100G OR912604-25G
APOSOR912604-100GEA 483 EUR
APOSOR912604-100G APOSOR912604-25G
2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide 98%
2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide
Formule: C₅H₃ClN₂O₃
MW: 174.54 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00955617
CAS nummer: 14432-16-7