1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl-2-mercaptobenzimidazole
OR912702-1G OR912702-5G
APOSOR912702-1GEA 65.8 EUR
APOSOR912702-1G APOSOR912702-5G
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Formule: C₈H₈N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01788333
CAS nummer: 2360-22-7